48800
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 624,8240,8260
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type tuning solution
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
25,000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?