47537-U
52 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
Synonyme(s) :
Japanese Indoor Air Standard Mix
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
100 μg/mL each component in methanol: water (95:5)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C