40353-U
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
Indoor Air Quality Calibration Standard, 48 components
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
closed cup
Point d'éclair (°C)
closed cup