Principaux documents
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene
≥99%
Synonyme(s) :
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
25 G
66,30 €
100 G
142,00 €
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
66,30 €
100 G
142,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.09
Beilstein:
1904541
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
88-89 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic Semiconductor Synthesis: Synthesis of 6,13-difluoropentacene using 1,4-Difluorobenzene showcases its role in developing high-performance organic semiconductors for electronic devices. This research highlights the compound′s utility in enhancing the efficiency and stability of electronic materials (Tripp and Koert, 2020).
  • Hydrophobicity in Chemical Structures: Research on the progressive hydrophobicity of fluorobenzenes, including 1,4-Difluorobenzene, aids in understanding their interactions in biological and chemical systems, which is crucial for the design of hydrophobic surfaces and materials (Kumar et al., 2019).
  • Molecular Coordination Chemistry: Study on the coordination of arenes and phosphines by charge-separated alkaline earth cations using 1,4-Difluorobenzene, which is pivotal for the development of new coordination compounds with potential applications in catalysis and materials science (Garcia et al., 2018).
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup