D8269
Glyceryl 1,3-distearate
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
1,3-Dioctadecanoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerol
209,00 €
About This Item
209,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Clé InChI
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable