Principaux documents
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
Synonyme(s) :
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
5 MG
615,00 €
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
615,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
Clé InChI
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic