Principaux documents
PHL89733
7-Methoxycoumarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
50 MG
314,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
314,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Beilstein:
141728
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
117-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable