Principaux documents
40911
Supelco
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
analytical standard
Synonyme(s) :
Lawsone, Natural Orange 6
100 MG
74,40 €
74,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
74,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Beilstein:
1565260
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
74,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Clé InChI
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable