Principaux documents
CRM48746
Supelco
Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Synonyme(s) :
THMs
1 PKG
39,10 €
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
39,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
200 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix is a multi-component solution which contains trihalomethanes EPA certified reference standards (CRMs) such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform.
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Application
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix may be used as a CRM to quantify the analytes such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform in water samples,[1] marine aquaculture,[2] and river water samples[3] by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Chlorination or monochloramination: balancing the regulated trihalomethane formation and microbial inactivation in marine aquaculture waters
Sanawar H, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 480, 94-102 (2017)
Iron-electrocoagulation as a disinfection byproduct control strategy for drinking water treatment
Ryan DR, et al.
Chemosphere, 6(4), 1116-1124 (2020)
Impact of chitosan and polyacrylamide on formation of carbonaceous and nitrogenous disinfection by-products
Li Z, et al.
Chemosphere, 178, 26-33 (2017)
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.