Principaux documents
33065-U
Supelco
Sylon CT
for GC derivatization, pkg of 400 mL, 5% dimethyldichlorosilane in toluene
Synonyme(s) :
Dichlorodimethylsilane solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6Cl2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.06
Beilstein:
605287
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Description
Silyl reagent
Conditionnement
pkg of 400 mL
Concentration
5% dimethyldichlorosilane in toluene
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Um sicherzustellen, dass das Glasrohr vollkommen inert ist, behandeln Sie es mit Sylon-CT-Lösung (5% Dimethyldichlorsilan in Toluol). Das Rohr ist so auch für Temperaturen bis zu 350°C oder 400°C desaktiviert. Das ist weit mehr, als andere Desaktivierungsreagenzien, die ebenfalls bei Raumtemperatur eingesetzt werden, leisten können. Mit Sylon CT können auch Transferleitungen und Injektor-Liner aus Glas oder mit Glasbeschichtung desaktiviert werden. Eine Anleitung liegt bei.
Application
Sylon CT was used as derivatizing agent, during an experiment to develop sensitive GC method for the identification and determination of long-chain primary alkyl amines.[1] It was also used for treating Erlenmeyer flasks to prevent mycelium from sticking to the glassware during development of techniques in the identification and partial characterization the chaxamycin biosynthesis gene cluster of S. leeuwenhoekii.[2]
Informations légales
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Peter Kusch et al.
Journal of chromatography. A, 1113(1-2), 198-205 (2006-02-18)
Gas chromatography with simultaneous flame-ionization detection (FID) and a nitrogen-phosphorus detection (NPD) as well as gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) has been used to characterize long-chain primary alkyl amines after derivatization with trifluoroacetic anhydride (TFAA). Electron impact ionization- (EI) and negative
Wonmi Ahn et al.
ACS nano, 4(7), 4181-4189 (2010-06-23)
Uniform hexagonal arrays of diverse nanotemplated metal structures were formed via selective electroless gold plating on particle-lithographed dimethyldichlorosilane layers. Surface-associated water at silica bead interstices was shown to correlate with the formation of silane rings with outer ring diameters ranging
Zhan-Hui Wang et al.
Journal of immunological methods, 285(2), 237-243 (2004-02-26)
In the development of biosensors, the immobilization of biomolecules at interfaces played a crucial role. The feasibility of using 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) and glutaraldehyde (Glu) to modify silicon surface to immobilize covalently protein for immunoassay with the biosensor based on imaging
Takehiro Fukuzaki et al.
Organic letters, 4(17), 2877-2880 (2002-08-17)
[reaction: see text] Studies on the connection between the right and left segments of azadirachtin are described. The Ireland-Claisen rearrangement of Li-enolate of the modeled ester with dichlorodimethylsilane in toluene afforded the desired limonoid framework stereoselectively in good yield.
Raimundo Ho et al.
International journal of pharmaceutics, 387(1-2), 79-86 (2009-12-17)
The sensitivity of two techniques in tracking changes in surface energetics was investigated for a crystalline excipient, D-mannitol. Macroscopic crystals of D-mannitol were grown from saturated water solution by slow cooling, and sessile drop contact angle was employed to measure