85126
Dichlorodimethylsilane solution
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane), Selectophore™
Synonyme(s) :
Dichlorodimethylsilane solution, Dimethyldichlorosilane solution
62,80 €
About This Item
62,80 €
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
Indice de réfraction
n20/D 1.388
Chaîne SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter