33001
Pentafluorobenzyl bromide
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GC derivatization
Description
Alkylation reagent
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Conditionnement
ampule of 5 g
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
174-175 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Clé InChI
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter