Principaux documents
29659-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Low Adsorption Vial Kit
100 EA
236,00 €
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
236,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
236,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Compatibilité
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informations légales
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.