Principaux documents
29569-U
CGA-590 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage high purity, parameter 0-100 psi
1 EA
629,00 €
629,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
629,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
629,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
0-100 psi
Description générale
For use with compressed air gas cylinders.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. what is maximum input pressure for regulator type SKU 29591 and SKU 29575
    1 answer
    1. The maximum inlet pressure is 3000 psi for both 29591-U and 29575-U.