Principaux documents
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
1 EA
914,00 €
914,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
914,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
914,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Paramètres
0-100 psi
Description générale
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 answer
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.