Principaux documents
28518-U
Supelco
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Synonyme(s) :
ASSET® EZ4 Dry Samplers
40 EA
2 390,00 €
2 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 EA
2 390,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
2 390,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4, pkg of 40 ea
Gamme de produits
ASSET®
Conditionnement
pkg of 40 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Stockage et stabilité
Store at 4 °C. (Refrigerate upon receipt)
Informations légales
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Questions
  1. What type of fitting connector is required to connect the sampler to tubing to sample pump
    1 answer
    1. See the image and connection instructions below to connect the ASSET EZ4 Dry Samplers to the pump. Connect the outlet of the sampler to an air-sampling pump. One female luer to 1/4” Hose Barb Adapter is included to connect the male luer fitting of the Asset Sampler to 1/4” (6.35 mm) I.D. tubing.