Principaux documents
5028-U
Supelco
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4
pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
50 EA
3 030,00 €
3 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 EA
3 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
3 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
ASSET®
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-impregnated glass fiber filters
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Description générale
We offer ASSET® EZ4 Dry Samplers that are available in convenient packages of 50 units. They are compatible with sampling isocyanate monomers and oligomers and offer exceptional sensitivity for the collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanates.
ASSET® EZ4 Dry Samplers are user-friendly, making them easy to use. They consistently deliver reliable results, which are useful in conjunction with LC-MS or LC-MS/MS analysis.
Application
ASSET® EZ4 Dry Samplers is used for the collection and monitoring of air samples in various industries, including environmental, occupational health, and safety assessments. [1]
Informations légales
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
HBM4EU diisocyanates study?research protocol for a collaborative European human biological monitoring study on occupational exposure.
Kate J, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 8811-8811 (2022)
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Contenu apparenté
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.