Principaux documents
28412-U
Supelco
Raccord union 10 mm/10 mm
PTFE, pk of 3
3 EA
268,00 €
268,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
3 EA
268,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
268,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PTFE
Description
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10mm stem O.D.
Conditionnement
pk of 3
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yukio Okada et al.
PloS one, 6(4), e19158-e19158 (2011-05-12)
Elevation of extracellular Ca(2+) concentration induces intracellular Ca(2+) signaling in parathyroid cells. The response is due to stimulation of the phospholipase C/Ca(2+) pathways, but the direct mechanism responsible for the rise of intracellular Ca(2+) concentration has remained elusive. Here, we