Principaux documents
28149-U
Supelco
Battery Pack for MSA Elf Escort Sampling Pump
1 EA
422,00 €
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
422,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
industrial hygiene
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable