Principaux documents
28148-U
Supelco
Filter Frit for MSA Sampling Pump
1 EA
15,20 €
15,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
15,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
15,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
industrial hygiene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable