Principaux documents
30276-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
10L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonyme(s) :
Tedlar® Gas Sampling Bag
10 EA
343,00 €
343,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
343,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
343,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®,
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Volume maximum × l × L
10 L × 12 in. × 21 in.
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dispositif de prélèvement d'air