Principaux documents
27369-U
Supelco
Septa, PTFE blanc/silicone
diam. × thickness 11 mm × 0.075 in., for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread, pkg of 1000 ea
1000 EA
372,00 €
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
372,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
372,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
white PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 0.075 in.
Compatibilité
for use with screw top vial, 4 mL, with 13-425 thread