Principaux documents
27362
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/Silicone
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
100 EA
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
131,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
silver aluminum seal
white PTFE/silicone septum
Caractéristiques
open center
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur de la doublure
5 mil
Diam. du joint
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp top vial