Documents
27009-U
Supelco
Flacons à vis avec bouchon percé phénolique, pré-assemblés
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap, PTFE-silicone liner
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)