Principaux documents
2630925
Supelco
Insert d′injection droit, sans division (non rempli)
pkg of 25 ea
25 PKG
453,00 €
453,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 PKG
453,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
453,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Description générale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)