2051325
Splitless, 2mm I.D.
pkg of 25 ea
553,00 €
About This Item
553,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.5 mm × 2.0 mm
Description générale
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :