Principaux documents
26259
Seringue SGE étanche aux gaz, aiguille fixe
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 100 UL FN ÉTANCHE AUX GAZ, PT#2, 25 G
1 EA
85,30 €
85,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
85,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
85,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 005200
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
Volume
100 μL
Description générale
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.