26258-U
Seringue SGE étanche aux gaz, aiguille fixe
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 50 UL FN ÉTANCHE AUX GAZ, PT#2, 25 G
80,30 €
About This Item
80,30 €
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
25 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 004200
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.50 mm
Volume
50 μL
Catégories apparentées
Description générale
- SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 50F-GT.
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable