26021
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass column
Agence
EPA 625
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrice
60/80 Carbopack B support
Groupe de la matrice active
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Description générale
Autres remarques
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable