25760-U
Tube en silice fondue de polarité intermédiaire
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
Synonyme(s) :
GC tubing, silica
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica tubing
Composition
phenyl/methyl (deactivated)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Paramètres
360 °C max. temp.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
15 m × 0.25 mm
Catégories apparentées
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)