Principaux documents
24634
Supelco
Sac de prélèvement de gaz en Tedlar® de 10 l avec valve PLV et septums Thermogreen® LB-2
maximum volume 10 L, Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
Synonyme(s) :
Sac de prélèvement de gaz Tedlar®
10 EA
329,00 €
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
329,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
329,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
Tedlar® PVDF film
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Description
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Conditionnement
pkg of 10 bags
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Larg. × L
12 in. × 19 in.
Volume maximum
10 L
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Description générale
Les produits Tedlar sont recommandés dans plusieurs méthodes de l′US EPA pour le prélèvement de COV et de composés soufrés. Notre produit Tedlar est constitué d′un film Tedlar de 2 mil de grande qualité assurant une inertie, une imperméabilité et une intégrité des échantillons supérieures et offrant un bon recouvrement. Notre valve Push Lock (PLV) et notre procédé de soudure des joints garantissent la solidité et l′étanchéité de nos sacs, même dans les conditions de prélèvement et d′expédition les plus exigeantes.
Les sacs Tedlar sont adaptés au stockage et au transport des échantillons de gaz à analyser. Ils sont constitués d'un film de poly(fluorure de vinyle).[1]
Application
Les sacs Tedlar (10 l) peuvent être utilisés pour collecter les composés odorants agricoles, afin de mesurer le comportement de sorption des principaux composés odorants par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse-olfactométrie (GC-MS-O).[2]
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steven L Trabue et al.
Journal of environmental quality, 35(5), 1668-1677 (2006-08-11)
Odor regulations typically specify the use of dynamic dilution olfactometery (DDO) as a method to quantify odor emissions, and Tedlar bags are the preferred holding container for grab samples. This study was conducted to determine if Tedlar bags affect the
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and