Principaux documents
Z279099
Sigma-Aldrich
Tedlar® gas sampling bag
on/off, capacity, 3.8 L
Synonyme(s) :
Saint Gobain D1075011
1 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
24111500
Nomenclature NACRES :
NB.51
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
capacity 3.8 L
Conditionnement
pack of 1 ea
L × l
12 in. × 12 in.
Raccords
on/off
Description générale
  • EPA cited
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
Informations légales
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company