Documents
23896
Vanne d′arrêt à diaphragme
1/4 in. male NPT, 1/4 in. female NPT
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32060101
Raccords
1/4 in. female NPT
1/4 in. male NPT
Description générale
  • Un grand nombre de diaphragmes métalliques assurent une étanchéité permanente et empêchent la diffusion de l′air et de la vapeur d′eau dans le flux de gaz
  • Corps en laiton, siège de vanne KEL-F
Vannes sans graisse haute intégrité testées contre les fuites jusqu′à 10*-10 cc/sec (hélium).
Pression maximale de fonctionnement : 2000 psig (350 kg/cm2) ; température de fonctionnement : -40 °C à 93 °C.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)