Principaux documents
CLS6636
Corning® Step-R Repeating Pipettor and Syringe Tips Starter Pack
Synonyme(s) :
repeater
1 EA
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
552,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 6636
Description générale
For a smooth start, the Corning Step-R Repeating Pipettor Starter Pack is packaged with the Step-R Repeating Pipettor, 2 syringe tip adapters (25 mL and 50 mL), and 24 non-sterile syringe tips samples (0.05 mL, 2.5 mL, 5 mL, 12.5 mL, 25 mL, and 50 mL).
  • Easy volume setting: Volume selection chart conveniently placed on the handle
  • Fast and precise multiple dispensing: Up to 48 pipetting doses without refilling the tip syringe
  • Maintenance-free
  • Meets ISO 8655 requirements
  • Delivered with QC certificate
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.