Principaux documents
23495
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire CapSeal Bullet, longue
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea
48 EA
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
48 EA
433,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Caractéristiques
ferrule type graphite in an aluminum base
Conditionnement
pkg of 48 ea
D.I.
0.8 mm
Compatibilité
0.53 mm Column I.D.
Description générale
Les ferrules CapSeal Bullet™ sont faites de graphite emprisonné dans une base d′aluminium. Ce concept unique empêche la ferrule d′adhérer au raccord, ce qui la rend plus facile à enlever. Évitez-vous le casse-tête d′avoir à faire toutes sortes de manipulations pour extraire la ferrule et risquer d′endommager votre raccord.
Caractéristiques : devient étanche après serrage manuel d′un 1/8 tour . Peut être réutilisée. Un cône terminal spécial limite l′extrusion du graphite dans le raccord.
Composition du matériau : graphite dans une base d′aluminium
Température maximum : 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1] This ferrule provides a leak-free connection for GC analysis.
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)