Principaux documents
22976
Vanne d′échantillonnage et de commutation 6-voies
1/16 in. fitting, maximum temperature 175 °C
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32060101
Caractéristiques
number of ports 6
Fabricant/nom de marque
VICI Valco®
Température maximale
175 °C
Raccords
1/16 in. fitting
Description générale
Sampling valve basically supports the discrete volumes of the treated samples stream to periodically inject into the carrier gas stream of the chromatograph. Sampling valves are fitted with electric or pneumatic actuators which help them to be operated automatically. Switching valve are critical if binary pumps are used. It allows employment of different desired mobile phases. Switching valve consists of five parts: control unit, connecting device, valve body, a rotor and preloaded assembly.
Application
Application des vannes 6 voies
L′élution aval vous permet de séparer les composés de faible poids moléculaire. Dans l′exemple montré, les hydrocarbures en C1-C5 sont rapidement élués de la colonne 1 vers la colonne 2 (position A).
Quand la vanne est tournée en position B, les composés en C6 et plus (qui se sont déplacés lentement à travers la colonne 1) sont élués de la colonne 1 vers le détecteur. Les hydrocarbures en C1-C5 sont élués de la colonne 2 de retour vers la colonne 1, puis vers le détecteur.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Walt Boyes
Instrumentation Reference Book, 414-414 (2009)
Satinder Ahuja
Chiral Separation Methods for Pharmaceutical and Biotechnological Products, 218-218 (2011)