Principaux documents
22084-U
Connecteur Swagelok® vers NPT mâle
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 200-1-2
1 EA
29,70 €
29,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
29,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
29,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
200-1-2
Raccords
1/8 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company