Principaux documents
22083
Connecteur Swagelok® vers NPT mâle
brass, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. male NPT, 400-1-2
2 EA
21,40 €
21,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 EA
21,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
21,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
400-1-2
Raccords
1/4 in. Swagelok
1/8 in. male NPT
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company