20651
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
diam. 6 mm ( 1/4 in.), pkg of 50 ea
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 50 ea
Diamètre
6 mm ( 1/4 in.)
Compatibilité
for use with CDS 850-890
Catégories apparentées
Description générale
- Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
- Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
- Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
- Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Application
- To minimize extraction onto or loss of analytes off the solid phase microextraction (SPME) fiber from the vial during analysis by GC-MS.[3]
- Thermo-resistant septa is used in GC instrument to avoid carrier gas leaks, extraneous peaks and phthalate contamination.[4]
- Thermo-resistant septa along with thick needle protector is used in GC instruments to avoid damage irreversibly caused by microsyringe.[5]
- It is also used in the influent sampling ports in gas chromatographs.[6]