Principaux documents
20600-U
Supelco
PUF Plug (tampon) ORBO 1000, petit, prénettoyé, pièce de rechange
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Cartouches PUF, petites
3 EA
88,00 €
88,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 EA
88,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
88,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
polyurethane (foam)
Agence
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Description
Replacement Plug
Small PUF
Gamme de produits
ORBO
Caractéristiques
precleaned
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 1000
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 7.6 cm
Matrice
PUF Polyurethane foam
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Les petites cartouches PUF ORBO-1000 sont utiles pour les essais ASTM D4861, EPA IP-8 et EPA TO-10A (Pesticides/PCB) ; ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlore).
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC