20557
Cartouches PUF, petites
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Small PUF Cartridges
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyurethane (foam)
Agence
ASTM® D4861,D4947
EPA IP-8,TO-10A
Description
Small PUF
assembled
Gamme de produits
ORBO™
Caractéristiques
precleaned
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO™ 1000
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
22 mm × 7.6 cm
Matrice
PUF polyurethane foam
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Catégories apparentées
Description générale
For ORBO PUF cartridge, several US EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) adsorbent cartridge for monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmospheres. A low pressure drop across the cartridge facilitates high volume sampling. ORBO-1000 small PUF cartridges are useful for ASTM D4861, EPA IP-8 and EPA TO-10A (Pesticides/PCBs); ASTM D4947 (Chlordane/Heptachlor). Small PUF cartridges are useful for the 1-5 L/min sampling range.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Scientific reports, 9(1), 1112-1112 (2019-02-06)
Notopteridae (Teleostei, Osteoglossiformes) represents an old fish lineage with ten currently recognized species distributed in African and Southeastern Asian rivers. Their karyotype structures and diploid numbers remained conserved over long evolutionary periods, since African and Asian lineages diverged approximately 120
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique