20307
Molecular Sieve, 13Å
100-120 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produits recommandés
product name
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 13X
Taille des particules
100-120 mesh
Dimension de pores
13 Å
Densité
~0.65 g/mL
Catégories apparentées
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)