20301
Molecular Sieve, 5Å
45-60 mesh, bottle of 50 g
About This Item
Produits recommandés
product name
Molecular Sieve Adsorbent, matrix Molecular Sieve 5A, 45-60 mesh, bottle of 50 g
Agence
suitable for USP/NF nitrogen
Forme
solid
Conditionnement
bottle of 50 g
Matrice
Molecular Sieve 5A
Taille des particules
45-60 mesh
Dimension de pores
5 Å pore diameter
Densité
~0.72 g/mL (free fall density)
Catégories apparentées
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)