1.05708
Molecular sieve 0.4 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Produits recommandés
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
beads
Taille des particules
~10 mesh
~2 mm
Dimension de pores
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Pf
>1600 °C
Masse volumique apparente
700‑750 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
Clé InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- For the conversion of epoxides to thiiranes by treating with thiourea.
- In the solvent-free acetylation of eugenol with acetic anhydride to synthesize eugenyl acetate.
Caractéristiques et avantages
- Easy to use
- Chemically inert
- Non-toxic
- Dried liquids can be decanted
- High adsorption capacity
- Selective adsorption
- Reusable
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable