20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
5 060,00 €
About This Item
5 060,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® Cyclobond I 2000 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
cyclodextrin, beta- phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
3.5-7
Technique de séparation
chiral
Catégories apparentées
Description générale
- Bonded phase: Underivatized, native β-cyclodextrin
Resources:
CYCLOBOND FAQs
CYCLOBOND Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.