13613-U
Diaion® HP-20SS polymeric adsorbent
100-230 mesh, jar of 100 g
Synonyme(s) :
carbon adsorbent, SGPC, 60-80 mesh
200,00 €
About This Item
200,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Diaion® HP-20SS, jar of 100 g
Forme
liquid
Conditionnement
jar of 100 g
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~500 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
75-150 μm
Dimension de pores
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable