10300-U
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep Q, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 75 cc
Fabricant/nom de marque
Hayes Separation Inc
Paramètres
275 °C temp. limit
Superficie
~582 m2/g
Matrice
HayeSep Q
Taille des particules
60-80 mesh
Densité
~0.35 g/mL (free fall density)
Catégories apparentées
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable