10288
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
272,00 €
About This Item
272,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 75 cc
Fabricant/nom de marque
Hayes Separation Inc
Paramètres
250 °C temp. limit
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Superficie
~442 m2/g
Matrice
HayeSep C
Taille des particules
60-80 mesh
Densité
~0.32 g/mL (free fall density)
Catégories apparentées
Description générale
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
480.0 °F
Point d'éclair (°C)
248.88 °C