Principaux documents
1.09927
Supelco
Sodium standard
1000 mg Na, (NaCl in H₂O) Titrisol®
Synonyme(s) :
Sodium Calibration Solution for ICP/AAS
1 AMP
49,80 €
49,80 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
49,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
49,80 €
Date d'expédition estimée le10 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
concentrate
Concentration
1000 mg Na in H2O
Technique(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Application
Sodium standard can be used as a calibration standard in the analysis of sodium by Inductively coupled plasma Optical Emission spectrometry (ICP-OES) method.
Caractéristiques et avantages
  • Titrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
Remarque sur l'analyse
content (Na): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration.
(traceable to NIST - SRM 999a)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable