Documents
04461
Supelco
Dinitramine
reference material
Synonyme(s) :
3-Diethylamino-2,4-dinitro-6-trifluoromethylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13F3N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.24
Numéro Beilstein :
2822138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13F3N4O4/c1-3-16(4-2)9-7(17(19)20)5-6(11(12,13)14)8(15)10(9)18(21)22/h5H,3-4,15H2,1-2H3
Clé InChI
OFDYMSKSGFSLLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)